Learn More
Ácido 2-amino-3,3,3-trifluoropropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486267 250 mg 250 miligramos
15476267 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33461.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17463-43-3 | C3H4F3NO2 | 143.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17463-43-3
Fórmula molecular C3H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 143.07
Número MDL MFCD00004263
Clave InChI HMJQKIDUCWWIBW-PVQJCKRUSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoro-dl-alanine, 3,3,3-trifluoroalanine, 2-amino-3,3,3-trifluoropropionic acid, trifluoroalanine, dl-3,3,3-trifluoroalanine, dl-3,3,3-trifluoro-2-alanine, acmc-20cjek, acmc-1cudz, alanine,3,3,3-trifluoro
PubChem CID 2734920
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoico
SMILES [NH3+][C@H](C([O-])=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid
Punto de fusión 210°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.06
Porcentaje de pureza 97%