Learn More
2-Amino-3-(2-clorobenzoil)tiofeno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene |
| CAS | 40017-58-1 |
| Fórmula molecular | C11 H8 Cl N O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8ClNOS/c12-9-4-2-1-3-7(9)10(14)8-5-6-15-11(8)13/h1-6H,13H2 |
| SMILES | Nc1sccc1C(=O)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | (2-aminotiofen-3-il)-(2-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 237.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0015 |