Learn More
2-Amino-3-(2-clorobenzoil)-5-etiltiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene |
| CAS | 50508-60-6 |
| Fórmula molecular | C13 H12 Cl N O S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2-Amino-5-ethyl-3-thienyl)(2-chlorophenyl)-methanone, (2-Amino-5-ethylthiophen-3-yl)(2-chlorophenyl)methanone, 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene, 2-Amino-3-(o-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene, 2-Amino-5-ethyl-3-(2-chlorobenzoyl)thiophene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12ClNOS/c1-2-8-7-10(13(15)17-8)12(16)9-5-3-4-6-11(9)14/h3-7H,2,15H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1 |
| Nombre IUPAC | (2-amino-5-etiltiofen-3-il)-(2-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 265.7585 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.0328 |