Learn More
2-Amino-3-(2-clorobenzoil)-5-(2-carbometoxietil)tiofeno, TRC
Código de producto. 30322806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322806 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30322806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60345525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O3 S
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
Nombre IUPAC 3-[5-amino-4-(2-clorobenzoil)tiofen-2-il]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 323.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0383