Learn More
2-Amino-3-(2-clorobenzoil)-5-(2-carbometoxietil)tiofeno, TRC
Product Code. 30321781
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 mg
missing translation for 'unitSize':
10 miligramos
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30321781 10 mg 10 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30321781 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA60345510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O3 S
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
Nombre IUPAC 3-[5-amino-4-(2-clorobenzoil)tiofen-2-il]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 323.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0383