Learn More
2-Amino-2-tioxoetil pivalato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10571693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10571693 1 g 1 g
10099601 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571693 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02972DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 175204-79-2
Fórmula molecular C7H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 175.25
Número MDL MFCD00204238
Clave InChI COULAOZTCJTHOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-thioxoethyl pivalate, 2-amino-2-thioxoethyl 2,2-dimethylpropanoate, carbamothioylmethyl 2,2-dimethylpropanoate, 2-tert-butylcarbonyloxy thioacetamide, propanoicacid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, maybridge1_006303, 2-pivaloyloxy-thioacetamide, 2-amino-2-thioxoethylpivalate
PubChem CID 2782113
Nombre IUPAC (2-amino-2-sulfanilidenoetil) 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal (CH3)3CCO2CH2C(S)NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.25
Porcentaje de pureza 97%