Learn More
2-amino-2-tiazolina, TRC
Código de producto. 30316061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316061 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30316061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63032525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-thiazoline
CAS 1779-81-3
Fórmula molecular C3 H6 N2 S
Cantidad 25 g
Sinónimo 4,5-Dihydro-2-thiazolamine, 2-Imino-thiazolidine, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazole, 2-Amino-4,5-dihydrothiazole, 4,5-Dihydrothiazol-2-amine, 2-Thiazolidinimine, 2-Thiazolin-2-amine, 2-Amino-δ2-thiazoline, 2-Aminothiazoline, 2-Iminothiazolidine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
SMILES NC1=NCCS1
Nombre IUPAC 4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-amina
Peso molecular (g/mol) 102.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0252