Learn More
2-Amino-2-tiazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926781 5 g Frasco de vidrio 5 g
11936781 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438850050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1779-81-3 | C3H6N2S | 102.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1779-81-3
Fórmula molecular C3H6N2S
Peso molecular (g/mol) 102.15
Clave InChI REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminothiazoline, 2-amino-2-thiazoline, 2-iminothiazolidine, 4,5-dihydrothiazol-2-amine, 2-thiazolidinimine, 2-amino-4,5-dihydrothiazole, 2-thiazolamine, 4,5-dihydro, 2-thiazoline, 2-amino, usaf pd-57, 2-amino-4,5-dihydrothiazoline
PubChem CID 15689
ChEBI CHEBI:40889
Nombre IUPAC 4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-amina
SMILES C1CSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-thiazoline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 81°C
Color Blanco
Punto de ebullición 221.8°C
Temperatura de inflamación 87.9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-2-thiazoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.