Learn More
Ácido 2-amino-2-fenilbutírico, TRC
Código de producto. 30342353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30342353 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30342353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6349251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-phenylbutyric Acid
CAS 5438-07-3
Fórmula molecular C10H13NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Amino-2-Phenylbutanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-10(11,9(12)13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCC(N)(C(=O)O)c1ccccc1
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2-fenilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 179.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946