Learn More
Éster etílico del ácido 2-amino-2-oxoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-oxo-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 617-36-7 |
| Fórmula molecular | C4H7NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Acetic acid, aminooxo-, ethyl ester (9CI), Oxamic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethoxalamide, Ethyl 2-amino-2-oxoacetate, Ethyl oxamate, NSC 48381, O-Ethyl oxamate, Oxalic acid monoethyl ester amide, Oxamethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-oxoacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 117.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.0426 |