Learn More
Ácido 2-amino-2-norbornanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-norbornanecarboxylic Acid |
| CAS | 20448-79-7 |
| Fórmula molecular | C8H13NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid, 2-Aminonorbornane-2-carboxylic Acid, 2-Aminonorbornyl 2-carboxylic Acid, BCH |
| SMILES | N[C@@]1(C[C@@H]2CC[C@H]1C2)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0946 |