Learn More
2-amino-2-metilpropanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-methylpropanenitrile |
| CAS | 19355-69-2 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Cyanoisopropylamine, Aminodimethylacetonitrile, alpha-Amino-alpha-methylpropionitrile, alpha-Aminoisobutyronitrile, 2-Aminopropane-2-carbonitrile, 1-Cyano-1-methylethylamine, 2-Amino-2-cyanopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2/c1-4(2,6)3-5/h6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 84.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0687 |