Learn More
Clorhidrato de 2-amino-2-metilpropano, TRC
Código de producto. 30336913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336913 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30336913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA898170500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
CAS 10017-37-5
Fórmula molecular C4H11N.HCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), tert-Butylamine, hydrochloride (8CI), 1,1-Dimethylethylamine hydrochloride, 2-Methylpropan-2-amine hydrochloride, t-Butylamine hydrochloride, tert-Butylammonium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)N
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-metilpropan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 109.5978
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0658