Learn More
2-amino-2-metilpropano-1-ácido sulfónico, TRC
Código de producto. 30006688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006688 10 mg 10 miligramos
30006722 100 mg 100 miligramos
30008618 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA89869510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86311-35-5
Fórmula molecular C4 H11 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 153.2
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropano-1-ácido sulfónico
SMILES CC(C)(N)CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO3S/c1-4(2,5)3-9(6,7)8/h3,5H2,1-2H3,(H,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.046