Learn More
Clorhidrato de 2-amino-2-metilpropanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-methylpropanamide Hydrochloride |
| CAS | 17704-74-4 |
| Fórmula molecular | C4H10N2O . HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-4(2,6)3(5)7;/h6H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(N)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-amino-2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 138.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.056 |