Learn More
2-Amino-2-metil-propan-1-ol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10020030 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10020030 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10020030 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/2960/08
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 124-68-5
Punto de fusión 31 °C
Color Incolora
pH 11.3
Punto de ebullición de 165 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H11NO
Número MDL 8051
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 89,14g/mol
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.