Learn More
2-Amino-2-metil-d3-propano-1,1,1,3,3,3-d6 HBr, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine hydrobromide |
| CAS | 134071-63-9 |
| Fórmula molecular | C4 2H9 H2 N . Br H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N.BrH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | Br.[2 H]C([2 H])([2 H])C(N)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-amina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 163.104 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.072 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |