Learn More
2-Amino-2-metil-d3-propano-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | tert-Butyl-d9-amine |
| CAS | 8-5-6045 |
| Fórmula molecular | C4 D9 H2 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine, 2-(methyl-d3)- (9 CI), tert-Butyl-d9-amine (7 CI, 8 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine, D9-tert-Butylamine, tert-Butylamine-D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(N)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 82.1923 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.1456 g/mol |
| Mostrar más |