Learn More
2-Amino-2-metil-1-propanol-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-methyl-1-propanol-D11 |
| CAS | 1435933-80-4 |
| Fórmula molecular | C4 D11 N O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N,N,1,1,1,3,3,3-Octadeuterio-2-(dideuterio-deuteriooxymethyl)propan-2-amine, 2-(Amino-d2)-2-(methyl-d3)-1-propan-1,1,3,3,3-d5-ol-d, 2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11, 2-Amino-2-methyl-1-propanol-D11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])([2 H])C(N([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N,1,1,1,3,3,3-octadeuterio-2-[dideuterio(deuteriooxi)metil]propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 100.204 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.1531 g/mol |
| Mostrar más |