Learn More
2-Amino-2-metil-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10724211 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10615712 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10404025 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10724211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.60€
    68.65€ / 1 litros
    Ahorro 10.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-68-5
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00008051
Clave InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31.0°C to 32.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 165.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 1 L
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Índice Merck 15, 446
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosidad 102 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol