Learn More
2-Amino-2-metil-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10615712 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10724211 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10404025 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10615712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104065000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-68-5
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00008051
Clave InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 31.0°C to 32.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 165.0°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 500 mL
Beilstein 04, III, 783
Fieser 01,37; 03,14; 06,20
Índice Merck 15, 446
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohols
Viscosidad 102 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol