Learn More
2-amino-2-metil-1-propanol, 95 %, puede contener un 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463408 2500 mL 2500 ml
11349699 100 mL 100 ml
11453408 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17814.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.84€
    122.65€ / 2500 ml
    Ahorro 22.19€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
2-Amino-2-methyl-1-propanol is used for the preparation of buffer solution and in cosmetics. It is also used in ATR-FTIR spectroscopic investigation of the carbon monoxide absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-2-metil-1-propanol se utiliza en la preparación de soluciones tampón y en cosméticos. También se utiliza en la investigación espectroscópica ATR-FTIR de las características de absorción de monóxido de carbono de una serie de diaminas heterocíclicas.
Solubilidad
No miscible con agua. Miscible con alcoholes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, cobre, latón y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-68-5
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00008051
Clave InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Punto de fusión 24°C to 28°C
Densidad 0.934
pH 11.3
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo puede contener ≈5 % de agua
Índice de refracción 1.4455
Cantidad 2500 mL
Beilstein 505979
Índice Merck 14,449
Información de solubilidad Immiscible with water. Miscible with alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 95%, may contain ca 5% water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1-propanol