Learn More
2-Amino-2-metil-1,3-propanediol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495409 250 g 250 g
15475409 25 g 25 g
15485409 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63144.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un tampón biológico útil
A useful biological buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol is used to make surfactants, vulcanization accelerators and as a biological buffer. It acts as an absorbent for acidic gases and emulsifying agent for cosmetics, mineral oil, leather dressings, textile specialties and cleaning compounds. It is also used in hair sprays. It acts as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity and spacer in isotachophoresis of proteins. It serves as a reaction buffer for enzymes with an activity in the basic pH range such as alkaline phosphatase. Further, it is used in the preparation of 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-2-metil-1,3-propanediol es un tampón biológico útil que se utiliza para fabricar tensioactivos, aceleradores de vulcanización y como tampón biológico. Actúa como absorbente para gases ácidos y agente emulsionante para cosméticos, aceite mineral, apósitos de cuero, especialidades textiles y compuestos de limpieza. También se utiliza en aerosoles para el cabello. Interviene como tampón para la determinación de la actividad de la fosfatasa alcalina y como espaciador en la isotaforesis de las proteínas. Sirve como tampón de reacción para enzimas con actividad en el intervalor de pH básico, como la fosfatasa alcalina. Además, se utiliza en la preparación de 4-hidroximetil-4-metil-oxazolidina-2-ona.
Solubilidad
Soluble en agua y otros disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y a la humedad. No es compatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio, cobre, latón y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-69-5
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.137
Número MDL MFCD00004678
Clave InChI UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropano-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Punto de fusión 100°C to 110°C
Color Blanco
Punto de ebullición 151°C (10 mmHg)
Fórmula lineal (HOCH2)2C(NH2)CH3
Cantidad 250 g
Beilstein 635708
Índice Merck 14,448
Información de solubilidad Soluble in water and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo