Learn More
2-Amino-2-metil-1,3-propanediol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
A useful biological buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol is used to make surfactants, vulcanization accelerators and as a biological buffer. It acts as an absorbent for acidic gases and emulsifying agent for cosmetics, mineral oil, leather dressings, textile specialties and cleaning compounds. It is also used in hair sprays. It acts as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity and spacer in isotachophoresis of proteins. It serves as a reaction buffer for enzymes with an activity in the basic pH range such as alkaline phosphatase. Further, it is used in the preparation of 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-amino-2-metil-1,3-propanediol es un tampón biológico útil que se utiliza para fabricar tensioactivos, aceleradores de vulcanización y como tampón biológico. Actúa como absorbente para gases ácidos y agente emulsionante para cosméticos, aceite mineral, apósitos de cuero, especialidades textiles y compuestos de limpieza. También se utiliza en aerosoles para el cabello. Interviene como tampón para la determinación de la actividad de la fosfatasa alcalina y como espaciador en la isotaforesis de las proteínas. Sirve como tampón de reacción para enzimas con actividad en el intervalor de pH básico, como la fosfatasa alcalina. Además, se utiliza en la preparación de 4-hidroximetil-4-metil-oxazolidina-2-ona.
Solubilidad
Soluble en agua y otros disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y a la humedad. No es compatible con agentes oxidantes fuertes, aluminio, cobre, latón y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol |
| Punto de fusión | 100°C to 110°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 151°C (10 mmHg) |
| Fórmula lineal | (HOCH2)2C(NH2)CH3 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 635708 |
| Índice Merck | 14,448 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and other organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.14 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol