Learn More
2-Amino-2-metil-1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10704021 100 g Frasco de vidrio 100 g
10366400 500 g Frasco de vidrio 500 g
10247063 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10704021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104051000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 115-69-5 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-69-5
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00004678
Clave InChI UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropano-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methyl-1, 3-propanediol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 108.0°C to 110.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 151.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2C(CH3)(NH2)CH2OH
Cantidad 100 g
Beilstein 04, 303
Fieser 02,24
Índice Merck 15, 445
Información de solubilidad Solubility in water: 2500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino