Learn More
2-Amino-2-hidroximetilpropionitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-hydroxymethylpropionitrile |
| CAS | 122556-12-1 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-3-hydroxy-2-methylpropanenitrile, 2-Amino-3-hydroxy-2-methyl-propanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O/c1-4(6,2-5)3-7/h7H,3,6H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)(CO)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-hidroxi-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0637 |