Learn More
2-amino-2'-fluorobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2'-fluorobenzophenone |
| CAS | 1581-13-1 |
| Fórmula molecular | C13H10FNO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Aminophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-2'-fluorobenzophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2F |
| Nombre IUPAC | (2-aminofenil)-(2-fluorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 215.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0746 |