Learn More
2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzofenona, TRC
Código de producto. 30311175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30311175 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30311175 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6096255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
CAS 1479-58-9
Fórmula molecular C13 H9 Br F N O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2F
Nombre IUPAC (2-amino-5-bromofenil)-(2-fluorofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 294.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.9852