Learn More
2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzofenona, TRC
Código de producto. 30320473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320473 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30320473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60962510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
CAS 1479-58-9
Fórmula molecular C13 H9 Br F N O
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2F
Nombre IUPAC (2-amino-5-bromophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone
Peso molecular (g/mol) 294.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.9852