Learn More
2-Amino-2'-fluoro-2'-desoxiadenosina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15447059 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15447059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65741.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134444-47-6
Fórmula molecular C10H13FN6O3
Peso molecular (g/mol) 284.25
Número MDL MFCD00900994
Clave InChI MHWHYOFBOWTAHZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-amino-2'-deoxy-2'-fluoroadenosine, 2'-fluoro-2,6-diaminopurine-2'-deoxyriboside, 2-amino-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine, 2'-amino-2'-deoxy-2-fluoroadenosine, 2r,3r,4r,5r-5-2,6-diaminopurin-9-yl-4-fluoro-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, 2-amino-2/'-deoxy-2/'-fluoroadenosine, adenosine, 2-amino-2'-deoxy-2'-fluoro, 2,6-diamino-9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 1,2-dideoxy-1-2,6-diamino-9h-purin-9-yl-2-fluoro-beta-d-ribofuranose
PubChem CID 9971101
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN(C3OC(CO)C(O)C3F)C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(2,6-diaminopurina-9-il)-4-fluoro-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo