Learn More
2-Amino-2-etil-1,3-propanediol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410328 500 g 500 g
11400328 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24509.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.164 g/mol
It is used in pharmaceutical industry and in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la industria farmacéutica y en medicina.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-70-8
Fórmula molecular C5H13NO2
Peso molecular (g/mol) 119.164
Número MDL MFCD00004680
Clave InChI IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
PubChem CID 8282
Nombre IUPAC 2-amino-2-etilpropano-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Densidad 1.099
Punto de ebullición 152°C to 153°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,439
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol