Learn More
2-Amino-2-etil-1,3-propanediol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378310 500 g Frasco de vidrio 500 g
10702004 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10378310
Marca: Thermo Scientific Acros 227115000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115-70-8 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-70-8
Fórmula molecular C5H13NO2
Peso molecular (g/mol) 119.16
Número MDL MFCD00004680
Clave InChI IOAOAKDONABGPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol, aepd, aminoethyl propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-2-ethyl, 2-ethyl-2-aminopropanediol, 2-amino-2-ethylpropanediol, unii-0adf1987d4, 2-amino-2-ethyl-propane-1,3-diol, 2-amino-1,3-dihydroxy-2-ethylpropane, aepd-85
PubChem CID 8282
Nombre IUPAC 2-amino-2-etilpropano-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-ethyl-1, 3-propanediol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 38°C
Color Amarillo
Densidad 1.0990g/mL
Punto de ebullición 152°C to 153°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2C(C2H5)(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4851 to 1.4871
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 436
Gravedad específica 1.099
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.