Learn More
2'-amino-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30310084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30310084 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30310084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629293500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-2'-deoxyuridine
CAS 26889-39-4
Fórmula molecular C9H13N3O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Amino-D-Uridine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O5/c10-6-7(15)4(3-13)17-8(6)12-2-1-5(14)11-9(12)16/h1-2,4,6-8,13,15H,3,10H2,(H,11,14,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol) 243.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0855
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.