Learn More
2'-Amino-2'-desoxiuridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15497129 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15497129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65923.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2′-amino-2′-desoxiuridina se utiliza en la síntesis de oligonucleótidos anticode, ribozima y en antisentido. También actúa como producto intermedio y se utiliza en la investigación química.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26889-39-4
Fórmula molecular C9H13N3O5
Peso molecular (g/mol) 243.219
Número MDL MFCD01317284
Clave InChI LLIPTMWIZVIUSX-XVFCMESISA-N
Sinónimo 2'-amino-2'-deoxyuridine, 2'-amino-2'-deoxy-uridine, uridine, 2'-amino-2'-deoxy, 1-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2'-amino,2'-deoxyuridine, 2'-amino-2'-deoxy uridine, 2'-deoxy-2'-amino-uridine, 2'-amino-2'-deoxy-d-uridine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 1-2-amino-2-deoxy-b-d-ribofuranosyl
PubChem CID 6482479
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-2'-deoxyuridine
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Partly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo