Learn More
2'-amino-2'-desoxiguanosina, TRC
Código de producto. 30320971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320971 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30320971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA579435100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-2'-Deoxyguanosine
CAS 60966-26-9
Fórmula molecular C10H14N6O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N6O4/c11-4-6(18)3(1-17)20-9(4)16-2-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h2-4,6,9,17-18H,1,11H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-imino-3H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 282.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1077