Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Amino-2'-desoxiguanosina, 98 %
Código de producto. 15436499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436499 250 mg 250 miligramos
15426499 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436499 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64650.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60966-26-9 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
2‘-Amino-2‘-deoxyguanosine is a valuable probe for investigating the metal ion interactions at the active site of the group I ribozyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2‘-amino-2‘-desoxiguanosina es un importante sensor para investigar las interacciones de iones metálicos en el sitio activo del ribozyme del grupo I.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60966-26-9
Fórmula molecular C10H14N6O4
Peso molecular (g/mol) 282.26
Número MDL MFCD01723954
Clave InChI ROPTVRLUGSPXNH-SJLGBTOWNA-N
PubChem CID 173775
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]-3H-purina-6-ona
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-2'-deoxyguanosine
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2'-amino-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-amino-2'-deoxy, 2'-deoxy-2'-aminoguanosine, 2ag, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, guanosine,2'-amino-2'-deoxy, 2'-amino-2'-deoxyguanosine,2'-nh2-dg, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo