Learn More
2'-amino-2'-desoxiadenosina, TRC
Código de producto. 30327885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327885 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30327885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61492810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-2'-deoxyadenosine
CAS 10414-81-0
Fórmula molecular C10H14N6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Amino-2-Deoxyadenosine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N6O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1,11H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 266.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1127