Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-desoxiadenosina, 99 %
Código de producto. 15466289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466289 1 g 1 g
15476289 5 g 5 g
15486289 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15466289 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64266.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4546-70-7 | C10H14N6O3 | 266.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4546-70-7
Fórmula molecular C10H14N6O3
Peso molecular (g/mol) 266.26
Número MDL MFCD00047240
Clave InChI NOLHIMIFXOBLFF-DWFKHXNSNA-N
Sinónimo 2-amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-diaminopurine-2'-deoxyriboside, adenosine, 2-amino-2'-deoxy, 2,6-diaminopurinedeoxyriboside, 2,6-diaminopurine 2'-deoxyriboside, unii-4zph2f1jhr, 4zph2f1jhr, 9h-purine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl-2,6-diamino, 2-amino-deoxyadenosine, 2-amino-2/'-deoxyadenosine
PubChem CID 97188
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2'-deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo