Learn More
2'-AMINO-2'-DESOXI-2,6-DIAMINOPURINARIBÓSIDO, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Amino-2'-deoxy-2,6-diaminopurineriboside |
| CAS | 215943-79-6 |
| Fórmula molecular | C10H15N7O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2'-Diamino-2'-Deoxyadenosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N7O3/c11-4-6(19)3(1-18)20-9(4)17-2-14-5-7(12)15-10(13)16-8(5)17/h2-4,6,9,18-19H,1,11H2,(H4,12,13,15,16)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | C1=NC2=C(N1[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)N)N=C(N=C2N)N |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(2,6-diaminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 281.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1236 |