Learn More
2-amino-2-ciclopropilpropan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-cyclopropylpropan-1-ol |
| CAS | 1184403-67-5 |
| Fórmula molecular | C6H13NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-6(7,4-8)5-2-3-5/h5,8H,2-4,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(N)(CO)C1CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-ciclopropilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0997 |