Learn More
2-Amino-2-cianoacetamida, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10168152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10168152 5 g Frasco de vidrio 5 g
10270103 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10168152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382760050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6719-21-7 | C3H5N3O | 99.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6719-21-7
Fórmula molecular C3H5N3O
Peso molecular (g/mol) 99.09
Número MDL MFCD00040532
Clave InChI JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminocyanoacetamide, 3-nitriloalaninamide, acetamide, 2-amino-2-cyano, 2-aminocyanoacetamide, aminocyanacetamide, 2-amino-cyanoacetamide, 2-amino-2cyanoacetamide, a-amino-a-cyanoacetamide, 2-amino-2-cyanacetamide, 2-amino 2-cyano acetamide
PubChem CID 98341
Nombre IUPAC 2-amino-2-cianoacetamida
SMILES C(#N)C(C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-cyanoacetamide
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120°C to 124°C
Color Beige a tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH(NH2)CONH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.09
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-2-cyanoacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.