Learn More
2-Amino-2'-cloro-5-nitrobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432759 25 g 25 g
15422759 5 g 5 g
15442759 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66440.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2011-66-7 | C13H9ClN2O3 | 276.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2011-66-7
Fórmula molecular C13H9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 276.68
Número MDL MFCD00792453
Clave InChI GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-2'-chloro-5-nitro benzophenone, 2-2-chlorobenzoyl-4-nitroaniline, methanone, 2-amino-5-nitrophenyl 2-chlorophenyl, 2-amino-5-nitrophenyl-2-chlorophenyl methanone, 2-amino-5-nitro-phenyl-2-chloro-phenyl-methanone, 2-amino-5-nitro-2'-chloro benzophenone, pubchem3255
PubChem CID 74830
Nombre IUPAC (2-amino-5-nitrofenil)-(2-clorofenil)metanona
SMILES NC1=CC=C(C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone
Punto de fusión 119°C to 123°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 2814216
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo