Learn More
2-Amino-2-butendiamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-butenediamide |
| CAS | 18486-76-5 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N3O2/c5-2(4(7)9)1-3(6)8/h1H,5H2,(H2,6,8)(H2,7,9)/b2-1- |
| SMILES | NC(=O)\C=C(/N)\C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (Z)-2-aminobut-2-enediamida |
| Peso molecular (g/mol) | 129.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0538 |