Learn More
Sultam del ácido 2'-amino-2-bifenilsulfónico, TRC
Código de producto. 30320775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30320775 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30320775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA4748932.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-2-biphenylsulfonic Acid Sultam
CAS 1864-33-1
Fórmula molecular C12H9NO2S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-2-sulfonic Acid Sultam
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)13-16/h1-8,13H
SMILES O=S1(=O)Nc2ccccc2c3ccccc13
Nombre IUPAC 5,5-dióxido de 6H-benzo[c][1,2]benzotiazina
Peso molecular (g/mol) 231.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.0354
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.