Learn More
Sultam del ácido 2'-amino-2-bifenilsulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Amino-2-biphenylsulfonic Acid Sultam |
| CAS | 1864-33-1 |
| Fórmula molecular | C12H9NO2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-2-sulfonic Acid Sultam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)13-16/h1-8,13H |
| SMILES | O=S1(=O)Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 5,5-dióxido de 6H-benzo[c][1,2]benzotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 231.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0354 |