Learn More
2-Amino-2', 5-diclorobenzofenona, TRC
Código de producto. 17942315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942315 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 17942315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6046302.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
CAS 2958-36-3
Fórmula molecular C13 H9 Cl2 N O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Lorazepam Imp. A (EP), 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
Nombre IUPAC (2-Amino-5-clorofenil)-(2-clorofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 266.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0061