Learn More
2-Amino-2,5-diclorobenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454040 5 g 5 g
11404267 10 g 10 g
11414267 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20360.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2958-36-3 | C13H9Cl2NO | 266.121 g/mol
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone is used to produce lorazepam a drug of the benzodiazepine group, used especially to treat anxiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-2′,5-diclorobenzofenona se utiliza para producir lorazepam, un fármaco del grupo de benzodiacepinas, utilizado especialmente para tratar la ansiedad.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2958-36-3
Fórmula molecular C13H9Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 266.121
Número MDL MFCD00007840
Clave InChI KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2',5-dichlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl 2-chlorophenyl methanone, 4-chloro-2-2-chlorobenzoyl aniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl 2-chlorophenyl, unii-g806veo3ke, 2-amino-5-chloro-2'-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl-2-chlorophenyl methanone, g806veo3ke, benzophenone, 2-amino-2',5-dichloro, 2-amino-5,2'-dichlorobenzophenone
PubChem CID 18069
Nombre IUPAC (2-Amino-5-clorofenil)-(2-clorofenil)metanona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Punto de fusión 87°C to 89°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 652774
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.13
Porcentaje de pureza 99%