Learn More
2-Amino-2,3-dimetilbutiramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2,3-dimethylbutyramide |
| CAS | 40963-14-2 |
| Fórmula molecular | C6H14N2O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-Amino-2,3-dimethylbutanamide, 2-Amino-2,3-dimethylbutyramide, 2-Methylvalinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O/c1-4(2)6(3,8)5(7)9/h4H,8H2,1-3H3,(H2,7,9) |
| SMILES | CC(C)C(C)(N)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2,3-dimetilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 130.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1106 |