Learn More
2-amino-2,3-dimetilbutanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2,3-dimethylbutanenitrile |
| CAS | 13893-53-3 |
| Fórmula molecular | C6H12N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (±)-2-Amino-2,3-dimethylbutyronitrile, (±)-2-Amino-2-cyano-3-methylbutane, 2-Amino-2,3-dimethylbutyronitrile, AC 94149 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2/c1-5(2)6(3,8)4-7/h5H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(C)(N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2,3-dimetilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1 |