Learn More
Ácido 2-amino-2-(2-clorofenil)acético, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-amino-2-(2-clorofenil)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 88744-36-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-amino-2-chloro-, Glycine, 2-(o-chlorophenyl)- (7CI), (R,S)-α-Amino-α-(2-chlorophenyl)acetic acid, 2-(2-Chlorophenyl)glycine, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic acid, NSC 154921 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | NC(C(=O)O)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-2-(2-clorofenil)acético |
| Mostrar más |